4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4091-25G D4091-5G
TCIAD4091-25GEA 3975 NOK
TCIAD4091-25G TCIAD4091-5G
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
MDL nummer: MFCD01646112
CAS-nummer: 4316-97-6
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5d38d5a024834c3e2b790f446908574d953cc1c&vid=b5d38d5a024834c3e2b790f446908574d953cc1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C