2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2546-1G C2546-5G
TCIAC2546-1GEA 325 NOK
TCIAC2546-1G TCIAC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Flash punkt: 65°C
MDL nummer: MFCD03788197
CAS-nummer: 62802-42-0
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %