3-Methyl-1H-pyrazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Methylpyrazole
M0564-25G M0564-5G
TCIAM0564-25GEA 905 NOK
TCIAM0564-25G TCIAM0564-5G
3-Methyl-1H-pyrazole ≥97.0% (by GC)
3-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokepunkt: 204°C
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD00005240
CAS-nummer: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&vid=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %