2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ethyl 2-hydroxyethyl sulphide, 2-(Ethylmercapto)-ethanol
E0248-25ML E0248-500ML E0248-100ML
TCIAE0248-25MLEA 220 NOK
TCIAE0248-25ML TCIAE0248-500ML TCIAE0248-100ML
2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(Ethylthio)ethanol
Formel: C₄H₁₀OS
MW: 106,19 g/mol
Kokepunkt: 182°C
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD00002909
CAS-nummer: 110-77-0
EINECS: 203-802-0
FN: 1760
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,03857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&vid=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %