5-Decyne ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D1190-25ML D1190-5ML
TCIAD1190-25MLEA 2975 NOK
TCIAD1190-25ML TCIAD1190-5ML
5-Decyne ≥98.0% (by GC)
5-Decyne
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 177°C
Flash punkt: 54°C
MDL nummer: MFCD00027277
CAS-nummer: 1942-46-7
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&vid=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %