3-Chlorocoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2297-1G C2297-5G
TCIAC2297-1GEA 570 NOK
TCIAC2297-1G TCIAC2297-5G
3-Chlorocoumarin ≥98.0% (by GC)
3-Chlorocoumarin
Formel: C₉H₅ClO₂
MW: 180,59 g/mol
MDL nummer: MFCD00024073
CAS-nummer: 92-45-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a74a38649e8313e5a5a86bc30df5857607983890&vid=a74a38649e8313e5a5a86bc30df5857607983890&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C