3-Acetylcoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one
A2200-25G A2200-5G
TCIAA2200-25GEA 1575 NOK
TCIAA2200-25G TCIAA2200-5G
3-Acetylcoumarin ≥98.0% (by GC)
3-Acetylcoumarin
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00006853
CAS-nummer: 3949-36-8
EINECS: 223-541-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5521f47ce156cd84cdfbb60d39d30b3a30b2cd57&vid=5521f47ce156cd84cdfbb60d39d30b3a30b2cd57&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C