2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
D2256-25G D2256-5G
TCIAD2256-25GEA 2875 NOK
TCIAD2256-25G TCIAD2256-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formel: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
MDL nummer: MFCD00001601
CAS-nummer: 719-22-2
EINECS: 211-946-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&vid=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C