2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
D2234-1G D2234-25G D2234-5G
TCIAD2234-1GEA 985 NOK
TCIAD2234-1G TCIAD2234-25G TCIAD2234-5G
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00001605
CAS-nummer: 527-61-7
EINECS: 208-420-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33a8696ca27b0646d4141b8f96009e1b6d33cac9&vid=33a8696ca27b0646d4141b8f96009e1b6d33cac9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C