3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D2430-25G D2430-5G
TCIAD2430-25GEA 3000 NOK
TCIAD2430-25G TCIAD2430-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Formel: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
MDL nummer: MFCD00001647
CAS-nummer: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56819dde278c6c89de557d87c631c1ed540c9f73&vid=56819dde278c6c89de557d87c631c1ed540c9f73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %