5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
B2848-25G B2848-5G
TCIAB2848-25GEA 850 NOK
TCIAB2848-25G TCIAB2848-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0% (by GC)
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,98 g/mol
Smeltepunkt: 235°C
MDL nummer: MFCD01318956
CAS-nummer: 38353-06-9
EINECS: 253-896-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&vid=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %