2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1132-25G B1132-100G
TCIAB1132-25GEA 1100 NOK
TCIAB1132-25G TCIAB1132-100G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0% (by GC)
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Kokepunkt: 73°C
Flash punkt: 65°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00003216
CAS-nummer: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5d4d65e5849014140f1412c84e03b130a94bbb4&vid=f5d4d65e5849014140f1412c84e03b130a94bbb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %