2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
B1152-25G B1152-100G
TCIAB1152-25GEA 350 NOK
TCIAB1152-25G TCIAB1152-100G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (by GC)
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Kokepunkt: 175°C
Flash punkt: 62°C
MDL nummer: MFCD00003214
CAS-nummer: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5638401247967b0221a30a0c44f4a5a987dfec33&vid=5638401247967b0221a30a0c44f4a5a987dfec33&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %