2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0210-25G M0210-500G
TCIAM0210-25GEA 755 NOK
TCIAM0210-25G TCIAM0210-500G
2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 83°C
Flash punkt: -2°C
MDL nummer: MFCD00003210
CAS-nummer: 497-26-7
EINECS: 207-841-4
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&vid=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %