4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Nitrobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
N0786-25G N0786-5G
TCIAN0786-25GEA 2525 NOK
TCIAN0786-25G TCIAN0786-5G
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃N₃O₂S
MW: 181,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00068050
CAS-nummer: 6583-06-8
EINECS: 229-514-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a2315e7b7c21cc50d6445fefc78213c0472b418&vid=1a2315e7b7c21cc50d6445fefc78213c0472b418&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C