2,1,3-Benzothiadiazole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B0921-10G B0921-25G
TCIAB0921-10GEA 620 NOK
TCIAB0921-10G TCIAB0921-25G
2,1,3-Benzothiadiazole ≥99.0% (by GC)
2,1,3-Benzothiadiazole
Formel: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Kokepunkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00005809
CAS-nummer: 273-13-2
EINECS: 205-985-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=888a02729027d178c74578e4b02369ee846ca0a2&vid=888a02729027d178c74578e4b02369ee846ca0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency