2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M1429-1G M1429-5G
TCIAM1429-1GEA 610 NOK
TCIAM1429-1G TCIAM1429-5G
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
2-Methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₈S
MW: 148,23 g/mol
MDL nummer: MFCD00216250
CAS-nummer: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b869bf7c8a5d5ccba7909aa4d1f36ed6c173f4&vid=c2b869bf7c8a5d5ccba7909aa4d1f36ed6c173f4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C