3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Methylbenzothiophene
M1952-1G
M1952-5G
TCIAM1952-1GEA
580
NOK
TCIAM1952-1G
TCIAM1952-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0% (by GC)
3-Methylbenzo[b]thiophene
Formel:
C₉H₈S MW: 148,23 g/mol Kokepunkt: 127°C Smeltepunkt: –40°C Flash punkt: 104°C |
MDL nummer:
MFCD00040243 CAS-nummer: 1455-18-1 EINECS: 215-934-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |