(2-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
B3842-1G B3842-5G
TCIAB3842-1GEA 380 NOK
TCIAB3842-1G TCIAB3842-5G
(2-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
(2-Bromophenyl)acetone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
MDL nummer: MFCD03410431
CAS-nummer: 21906-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e056d6ee370a870824419f5b65265426bf739e68&vid=e056d6ee370a870824419f5b65265426bf739e68&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %