1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
T0134-25G T0134-500G
TCIAT0134-25GEA 230 NOK
TCIAT0134-25G TCIAT0134-500G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥98.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Kokepunkt: 257°C
Flash punkt: 129°C
MDL nummer: MFCD00001688
CAS-nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&vid=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %