1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Beta-tetralone
T1167-25G T1167-5G
TCIAT1167-25GEA 13275 NOK
TCIAT1167-25G TCIAT1167-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) ≥95.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Kokepunkt: 240°C
MDL nummer: MFCD00001727
CAS-nummer: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bdb987c26738a6ed557f80d7bba6ff5d9a68cd5&vid=4bdb987c26738a6ed557f80d7bba6ff5d9a68cd5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %