5-Methoxy-2-tetralone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone
M1543-1G
M1543-5G
TCIAM1543-1GEA
525
NOK
TCIAM1543-1G
TCIAM1543-5G
5-Methoxy-2-tetralone ≥95.0% (by GC)
5-Methoxy-2-tetralone
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,22 g/mol Kokepunkt: 165°C Smeltepunkt: 37°C |
MDL nummer:
MFCD00064958 CAS-nummer: 32940-15-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |