6-Methoxy-1-tetralone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M0787-25G M0787-250G
TCIAM0787-25GEA 380 NOK
TCIAM0787-25G TCIAM0787-250G
6-Methoxy-1-tetralone ≥99.0% (by GC)
6-Methoxy-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00001695
CAS-nummer: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Merck Indeks: 14,06000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07d467590cc072f5ed015969d110d68e71b32425&vid=07d467590cc072f5ed015969d110d68e71b32425&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C