7-Methoxy-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M2092-25G
M2092-5G
TCIAM2092-25GEA
1400
NOK
TCIAM2092-25G
TCIAM2092-5G
7-Methoxy-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
7-Methoxy-1-tetralone
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,22 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00001696 CAS-nummer: 6836-19-7 EINECS: 229-916-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |