5-Hydroxy-1-tetralone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
H0614-1G H0614-25G H0614-5G
TCIAH0614-1GEA 285 NOK
TCIAH0614-1G TCIAH0614-25G TCIAH0614-5G
5-Hydroxy-1-tetralone ≥99.0% (by GC)
5-Hydroxy-1-tetralone
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00001693
CAS-nummer: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f997c4c257869b41f2825f1f01293edd870e14b4&vid=f997c4c257869b41f2825f1f01293edd870e14b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 205.0 to 211.0 deg-C