trans,trans-2,4-Decadienal ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
D1934-25ML D1934-5ML
TCIAD1934-25MLEA 1775 NOK
TCIAD1934-25ML TCIAD1934-5ML
trans,trans-2,4-Decadienal ≥90.0% (by GC)
trans,trans-2,4-Decadienal
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Flash punkt: 100°C
MDL nummer: MFCD00007007
CAS-nummer: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa02032a4522c4fb1a19e763264fc04aee11c7f8&vid=fa02032a4522c4fb1a19e763264fc04aee11c7f8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %