3-Methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
M1078-1ML
M1078-25ML
M1078-5ML
TCIAM1078-1MLEA
745
NOK
TCIAM1078-1ML
TCIAM1078-25ML
TCIAM1078-5ML
3-Methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (by GC)
3-Methyl-2(5H)-furanone
Formel:
C₅H₆O₂ MW: 98,1 g/mol Kokepunkt: 98°C Flash punkt: 93°C |
MDL nummer:
MFCD00191545 CAS-nummer: 22122-36-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |