2-Pyrimidinecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Cyanopyrimidine
C1518-1G
C1518-25G
C1518-5G
TCIAC1518-1GEA
340
NOK
TCIAC1518-1G
TCIAC1518-25G
TCIAC1518-5G
2-Pyrimidinecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Pyrimidinecarbonitrile
Formel:
C₅H₃N₃ MW: 105,1 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00160513 CAS-nummer: 14080-23-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |