Dipentaerythritol ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
D1342-25G D1342-500G
TCIAD1342-25GEA 220 NOK
TCIAD1342-25G TCIAD1342-500G
Dipentaerythritol ≥80.0% (by GC)
Dipentaerythritol
Formel: C₁₀H₂₂O₇
MW: 254,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00004691
CAS-nummer: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a53ab35a1046d0c1212ca77e079439882d75bf&vid=a4a53ab35a1046d0c1212ca77e079439882d75bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 217.0 to 222.0 deg-C