Bis(4-hydroxyphenyl)disulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-Dithiodiphenol, 4,4'-Dihydroxydiphenyl disulphide, Bis(4-hydroxyphenyl) Disulphide
B3827-5G B3827-1G
TCIAB3827-5GEA 1125 NOK
TCIAB3827-5G TCIAB3827-1G
Bis(4-hydroxyphenyl)disulphide ≥98.0% (by GC)
Bis(4-hydroxyphenyl)disulphide
Formel: C₁₂H₁₀O₂S₂
MW: 250,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00020164
CAS-nummer: 15015-57-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfe195b1310aa87635f0dc8b81614db3fb6885ca&vid=cfe195b1310aa87635f0dc8b81614db3fb6885ca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C