(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-4-Phenyloxazolidin-2-one
P1308-25G P1308-5G
TCIAP1308-25GEA 2050 NOK
TCIAP1308-25G TCIAP1308-5G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (by GC)
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00043396
CAS-nummer: 99395-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffabcbf0a77f1bcd0f30d511596ccb08ac06c6e0&vid=ffabcbf0a77f1bcd0f30d511596ccb08ac06c6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +74.0 deg (C=1, EtOAc)