Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Isobutylene oxide
I0323-25ML
I0323-500ML
TCIAI0323-25MLEA
850
NOK
TCIAI0323-25ML
TCIAI0323-500ML
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) ≥98.0% (by GC)
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan)
Formel:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Kokepunkt: 52°C Flash punkt: -32°C |
MDL nummer:
MFCD00066354 CAS-nummer: 558-30-5 EINECS: 209-193-8 FN: 1993 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |