Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isobutylene oxide
I0323-25ML I0323-500ML
TCIAI0323-25MLEA 850 NOK
TCIAI0323-25ML TCIAI0323-500ML
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan) ≥98.0% (by GC)
Isobutylen oksid (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-Epoksy-2-metylpropan)
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokepunkt: 52°C
Flash punkt: -32°C
MDL nummer: MFCD00066354
CAS-nummer: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd03e1dbc2536a669a2eb1c80a116073d3c29f42&vid=fd03e1dbc2536a669a2eb1c80a116073d3c29f42&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %