4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2155-1G B2155-5G
TCIAB2155-1GEA 1575 NOK
TCIAB2155-1G TCIAB2155-5G
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃Br
MW: 309,1998 g/mol
Smeltepunkt: 232°C
MDL nummer: MFCD02685117
CAS-nummer: 1762-84-1
FN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&vid=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %