4,4''-Dibromo-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
4,4''-Dibromo-1,1':4',1''-terphenyl
D3372-1G
D3372-5G
TCIAD3372-1GEA
420
NOK
TCIAD3372-1G
TCIAD3372-5G
4,4''-Dibromo-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
4,4''-Dibromo-p-terphenyl
Formel:
C₁₈H₁₂Br₂ MW: 388,1000 g/mol Smeltepunkt: 315°C |
MDL nummer:
MFCD00272889 CAS-nummer: 17788-94-2 FN: 3152 ADR: 9,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |