1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
T1676-25G
T1676-500G
T1676-100G
TCIAT1676-25GEA
340
NOK
TCIAT1676-25G
TCIAT1676-500G
TCIAT1676-100G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline ≥95.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Formel:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol Kokepunkt: 233°C |
MDL nummer:
MFCD00006896 CAS-nummer: 91-21-4 EINECS: 202-050-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.0470 to 1.0500 |
Refractive index n20/D | 1.5680 to 1.5710 |