4,4''-Diiodo-p-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3534-1G D3534-5G
TCIAD3534-1GEA 1700 NOK
TCIAD3534-1G TCIAD3534-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₂I₂
Smeltepunkt: 328°C
CAS-nummer: 19053-14-6
FN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c08af0f426d73b5f8e01fb7ba569cb9e1fd0ef07&vid=c08af0f426d73b5f8e01fb7ba569cb9e1fd0ef07&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %