4-Nitro-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
N0610-1G N0610-5G
TCIAN0610-1GEA 715 NOK
TCIAN0610-1G TCIAN0610-5G
4-Nitro-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
4-Nitro-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃NO₂
MDL nummer: MFCD00044846
CAS-nummer: 10355-53-0
EINECS: 233-775-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=899cf68f85068530bacc357d2fa94c6ec69f1a2c&vid=899cf68f85068530bacc357d2fa94c6ec69f1a2c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C