4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D3390-1G D3390-5G
TCIAD3390-1GEA 915 NOK
TCIAD3390-1G TCIAD3390-5G
4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260,34 g/mol
Smeltepunkt: 242°C
MDL nummer: MFCD00051532
CAS-nummer: 3365-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f161894d06c9e0b740940d75c7ec3989d332e7&vid=16f161894d06c9e0b740940d75c7ec3989d332e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %