4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
D3390-1G
D3390-5G
TCIAD3390-1GEA
915
NOK
TCIAD3390-1G
TCIAD3390-5G
4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Formel:
C₁₈H₁₆N₂ MW: 260,34 g/mol Smeltepunkt: 242°C |
MDL nummer:
MFCD00051532 CAS-nummer: 3365-85-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |