2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2185-25G C2185-5G
TCIAC2185-25GEA 1750 NOK
TCIAC2185-25G TCIAC2185-5G
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5930 g/mol
Smeltepunkt: 53°C
MDL nummer: MFCD07369787
CAS-nummer: 54881-49-1
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dc051995e1fd8aa7a7b25f2ac2ecf4f4a43f7ae&vid=8dc051995e1fd8aa7a7b25f2ac2ecf4f4a43f7ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C