3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
M1136-25G M1136-5G
TCIAM1136-25GEA 690 NOK
TCIAM1136-25G TCIAM1136-5G
3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥96.0% (by GC)
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 122°C
Flash punkt: 97°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010273
CAS-nummer: 3143-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&vid=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %