3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,8-Dihydroxy-3,6-Dithiaoctane, 2,2-(Ethane-1,2-diylbis(sulphanediyl))diethanol
D2188-25G D2188-250G
TCIAD2188-25GEA 300 NOK
TCIAD2188-25G TCIAD2188-250G
3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥98.0% (by GC)
3,6-Dithia-1,8-octanediol
Formel: C₆H₁₄O₂S₂
MW: 182,31 g/mol
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD00002911
CAS-nummer: 5244-34-8
EINECS: 226-045-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f518e252879c302b5045c4f170db3253e5da457&vid=4f518e252879c302b5045c4f170db3253e5da457&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency