2-(Allyloxy)benzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Salicylaldehyde Allyl Ether, 2-Allyloxybenzaldehyde
A1515-25G A1515-5G
TCIAA1515-25GEA 3350 NOK
TCIAA1515-25G TCIAA1515-5G
2-(Allyloxy)benzaldehyde ≥96.0% (by GC)
2-(Allyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00014130
CAS-nummer: 28752-82-1
EINECS: 249-198-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e88324eeb50b361a91c03bc670a217e5f6a53b&vid=b9e88324eeb50b361a91c03bc670a217e5f6a53b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %