Calcium cyanamide
Leverandør: TCI
Danger
C0006-25G C0006-500G
TCIAC0006-25GEA 220 NOK
TCIAC0006-25G TCIAC0006-500G
Calcium cyanamide
Calcium cyanamide
Formel: CCaN₂
MW: 80,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00064894
CAS-nummer: 156-62-7
EINECS: 205-861-8
FN: 1403
ADR: 4.3,III
Merck Indeks: 14,01662
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&vid=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Nitorogen of cyanamide min. 19.5 %