1-Chloroisoquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2097-25G C2097-5G
TCIAC2097-25GEA 3475 NOK
TCIAC2097-25G TCIAC2097-5G
1-Chloroisoquinoline ≥98.0% (by GC)
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00024134
CAS-nummer: 19493-44-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&vid=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C