5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C2457-25G C2457-5G
TCIAC2457-25GEA 1225 NOK
TCIAC2457-25G TCIAC2457-5G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₇ClS
MW: 182,67 g/mol
Kokepunkt: 144°C
MDL nummer: MFCD00052506
CAS-nummer: 19404-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6642db32c85e7c5303f83a9eb7246852c400d42b&vid=6642db32c85e7c5303f83a9eb7246852c400d42b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %