DL-Menthol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0321-25ML M0321-500ML M0321-100ML
TCIAM0321-25MLEA 220 NOK
TCIAM0321-25ML TCIAM0321-500ML TCIAM0321-100ML
DL-Menthol ≥98.0% (by GC)
DL-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001484
CAS-nummer: 89-78-1
EINECS: 201-939-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91fd81a8d5b9f34395e220d5a3b1244ff9f102f9&vid=91fd81a8d5b9f34395e220d5a3b1244ff9f102f9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %