1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
B3808-1G B3808-5G
TCIAB3808-1GEA 220 NOK
TCIAB3808-1G TCIAB3808-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
MW: 259,00 g/mol
MDL nummer: MFCD01861132
CAS-nummer: 105529-58-6
EINECS: 430-850-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a650c2abb5bbe9289035edef7dfab628e3ba20&vid=02a650c2abb5bbe9289035edef7dfab628e3ba20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %