7-Bromo-1-heptanol ≥88.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B1852-1G B1852-5G
TCIAB1852-1GEA 460 NOK
TCIAB1852-1G TCIAB1852-5G
7-Bromo-1-heptanol ≥88.0% (by GC)
7-Bromo-1-heptanol
Formel: C₇H₁₅BrO
MW: 195,10 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00041708
CAS-nummer: 10160-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6db3e04c845cafb4676bf3549c20db9403c7ec3&vid=c6db3e04c845cafb4676bf3549c20db9403c7ec3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 88.0 %