9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-Bromononan-1-ol
B1785-25G B1785-5G
TCIAB1785-25GEA 1275 NOK
TCIAB1785-25G TCIAB1785-5G
9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (by GC)
9-Bromo-1-nonanol
Formel: C₉H₁₉BrO
MW: 223,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063348
CAS-nummer: 55362-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e46b101f879743046f9a5271e5a076d482df6d&vid=d9e46b101f879743046f9a5271e5a076d482df6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %