5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B3451-1G B3451-5G
TCIAB3451-1GEA 555 NOK
TCIAB3451-1G TCIAB3451-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Kokepunkt: 78°C
MDL nummer: MFCD06657686
CAS-nummer: 436799-32-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&vid=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 44.0 deg-C